Allylcyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00258.0025
8.00258.0025EA 117 EUR
8.00258.0025
Allylcyanid, Sigma-Aldrich®
Allylcyanid
Formel: C₄H₅N
Molecular Weight: 67,09 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001962
CAS-Nummer: 109-75-1
EINECS: 203-701-1
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -87 °C
Molar Mass 67.09 g/mol
Boiling Point 116 - 121 °C
Flash Point 23 °C
Refractive Index 1.405 (20 °C, 589 nm)
Density 0.83 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 455 °C