Maleinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00380.0100 8.00380.0500 8.00380.1000 8.00380.5000 8.00380.9025 8.00380.9050 8.00380.0025
8.00380.0100EA 40.5 EUR
8.00380.0100 8.00380.0500 8.00380.1000 8.00380.5000 8.00380.9025 8.00380.9050 8.00380.0025
Maleinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Maleinsäure
Formel: C₄H₄O₄
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…131 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063177
CAS-Nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 478.8 g/l (20 °C)
Melting Point 130 - 135 °C
Molar Mass 116.07 g/mol
Bulk Density 750 - 800 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.59 g/cm3 (20 °C)
pH 1.3 (100 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR