N-(4-Aminophenyl)anilin Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Aminodiphenylamine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00405.0100
8.00405.0100EA 351 EUR
8.00405.0100
N-(4-Aminophenyl)anilin Hydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N-(4-Aminophenyl)anilin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₃ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 56426-15-4
EINECS: 260-173-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 258 - 261 °C
Molar Mass 220.7 g/mol