trans-Anethol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00429.0100 8.00429.0250
8.00429.0100EA 62.3 EUR
8.00429.0100 8.00429.0250
trans-Anethol, Sigma-Aldrich®
trans-Anethol
Formel: C₁₀H₁₂O
Siedepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21…23 °C
Dichte: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009284
CAS-Nummer: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 21 - 23 °C
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 235 - 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (63 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.56 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR