9,10-Anthrachinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00465.0100 8.00465.0500
8.00465.0100EA 30.2 EUR
8.00465.0100 8.00465.0500
9,10-Anthrachinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
9,10-Anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 165…169 °C
Dichte: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001188
CAS-Nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Melting Point 282 - 285 °C
Molar Mass 208.22 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 379 - 381 °C
Vapor Pressure 1.33 hPa (190 °C)
Flash Point 185 °C
Ignition Point 650 °C
Synonyms 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione
Hill Formula C14H8O2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR