Buttersäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00503.0100 8.00503.1000
8.00503.0100EA 33.3 EUR
8.00503.0100 8.00503.1000
Buttersäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Buttersäureanhydrid
Formel: C₈H₁₄O₃
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009389
CAS-Nummer: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01594

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 158.19 g/mol
Boiling Point 195 - 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.413 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 7.6 %(V)
Density 0.963 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR