Methylmethacrylat stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00590.0100 8.00590.1000 8.00590.2500
8.00590.0100EA 26.9 EUR
8.00590.0100 8.00590.1000 8.00590.2500
Methylmethacrylat stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylmethacrylat
Formel: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008587
CAS-Nummer: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
REACH: 01-2119452498-28
Merck Index: 12,06005

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -48 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 101 °C
Vapor Pressure 53 hPa (20 °C)
Flash Point 10 °C
Refractive Index 1.414 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 12.5 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 430 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR