2,6-Pyridindicarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Dipicolinsäure, DPA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
8.00614.0100EA 68.6 EUR
8.00614.0100 8.00614.1000 8.00614.9025
2,6-Pyridindicarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,6-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 357
Schmelzpunkt: 327
Flammpunkt: 188
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006299
CAS-Nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR