3-Nitrobenzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00645.9025
8.00645.9025EA
0
EUR
8.00645.9025
3-Nitrobenzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₅NO₄ |
MDL:
MFCD00007251 CAS-Nummer: 121-92-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 3 g/l (25 °C) |
Melting Point | 139 - 142 °C |
Molar Mass | 167.12 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Flash Point | 190 °C |
Density | 1.49 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 (5 g/l, H2O, 20 °C) (aqueous suspension) |
Ignition Point | 490 °C |
Hill Formula | C7H5NO4 |
Chemical Formula | 3-(NO2)C6H4COOH |