Selen(IV)oxid zur Synthese, sublimiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00653.0050 8.00653.0250 8.00653.1000 8.00653.0005
8.00653.0050EA 45.4 EUR
8.00653.0050 8.00653.0250 8.00653.1000 8.00653.0005
Selen(IV)oxid zur Synthese, sublimiert, Sigma-Aldrich®
Selen(IV)oxid
Formel: SeO₂
Schmelzpunkt: 315 °C
Dichte: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003562
CAS-Nummer: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08508

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 384 g/l (14°C)
Molar Mass 1500 kg/m3
Bulk Density 1500 kg/m3
Vapor Pressure 16 hPa (70 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide
Hill Formula O2Se
Chemical Formula SeO2


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR