Tetrachlorphthalsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tetrachlor-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00741.0100
8.00741.0100EA 61.9 EUR
8.00741.0100
Tetrachlorphthalsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈Cl₄O₃
Molecular Weight: 285,9 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,52 g/cm³ (275 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005920
CAS-Nummer: 117-08-8
EINECS: 204-171-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 253 - 256 °C
Molar Mass 285.89 g/mol
Boiling Point 350 °C (1.013 hPa)
Vapor Pressure 0.0021 kPa (145 °C)