Sebacinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00753.0100 8.00753.0500 8.00753.1000 8.00753.9050
8.00753.0100EA 27.8 EUR
8.00753.0100 8.00753.0500 8.00753.1000 8.00753.9050
Sebacinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Sebacinsäure
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Siedepunkt: 374 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 221 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004440
CAS-Nummer: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1 g/l (20°C)
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 600 - 620 kg/m3
Bulk Density 600 - 620 kg/m3
Boiling Point 295 °C (133 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (183 °C)
Density 1.21 g/cm3
Synonyms Decanedioic acid
Hill Formula C10H18O4
Chemical Formula HOOC(CH2)8COOH


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR