Diethylsebacat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,10-Decandisäurediethylester, Sebacinsäurediethylester, Decandisäurediethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00757.0250
8.00757.0250EA 77.5 EUR
8.00757.0250
Diethylsebacat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diethylsebacat
Formel: C₁₄H₂₆O₄
Molecular Weight: 258,36 g/mol
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,9646 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009219
CAS-Nummer: 110-40-7
EINECS: 203-764-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.08 g/l (20 °C)
Melting Point -3 °C
Molar Mass 258.35 g/mol
Boiling Point 312 °C (1013 hPa)
Flash Point 71 °C
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic 6.2 mm2/s (20 °C)
Synonyms Sebacic acid diethyl ester, Decanedioic acid diethyl ester
Hill Formula C14H26O4
Chemical Formula C2H5OOC(CH2)8COOC2H5

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR