D(+)-Äpfelsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00763.0005
8.00763.0005EA 119 EUR
8.00763.0005
D(+)-Äpfelsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
D(+)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004245
CAS-Nummer: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 13,05307

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR