Butylnicotinat

Lieferant: Merck

Synonyme: Nicotinic acid butyl ester, Butyl 3-pyridinecarboxylate, n-Butyl nicotinate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00786.0100
8.00786.0100EA 90.1 EUR
8.00786.0100
Butylnicotinat
Butylnicotinat
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179.22 g/mol
MDL: MFCD00006390
CAS-Nummer: 6938-06-3
EINECS: 230-064-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 2.61 g/l (25 °C)
Molar Mass 179.22 g/mol
Boiling Point 122 - 123 °C (11 hPa)
Vapor Pressure 109 °C
Flash Point 1.494 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR