Valeriansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
8.00821.0100EA 26.9 EUR
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
Valeriansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Valeriansäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004413
CAS-Nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,I
Merck Index: 12,10042