Methylformiat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ameisensäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00889.0100 8.00889.1000 8.00889.2500
8.00889.0100EA 28.8 EUR
8.00889.0100 8.00889.1000 8.00889.2500
Methylformiat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylformiat
Formel: C₂H₄O₂
Molecular Weight: 60.05 g/mol
Siedepunkt: 32
Schmelzpunkt: –100.4 °C
Dichte: 0.9713 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003291
CAS-Nummer: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
UN: 1243
ADR: 3 I
Merck Index: 12,06153
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point -100.4 °C
Molar Mass 60.05 g/mol
Boiling Point 31.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 644 hPa (20 °C)
Flash Point -32 °C
Refractive Index 1.3433 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5 - 23 %(V)
Density 0.968 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C