1,2-Dibromethan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00952.1000
8.00952.1000EA
235
EUR
8.00952.1000
1,2-Dibromethan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromethan
Formel:
BrH₂CCH₂Br Siedepunkt: 131,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 10 °C Dichte: 2,18 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000233 CAS-Nummer: 106-93-4 EINECS: 203-444-5 UN: 1605 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,03830 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...