Allylbromid stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Brompropen, 3-Propenylbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01021.1000
8.01021.1000EA 177 EUR
8.01021.1000
Allylbromid stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Allylbromid
Formel: C₃H₅Br
Molecular Weight: 120,98 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –119 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –1 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000244
CAS-Nummer: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,00285