Aluminiumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Salzsäure Aluminiumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.01081.0100 8.01081.0500 8.01081.1000 8.01081.9050 8.01081.2500
8.01081.0100EA 39.6 EUR
8.01081.0100 8.01081.0500 8.01081.1000 8.01081.9050 8.01081.2500
Aluminiumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Aluminiumchlorid
Formel: AlCl₃
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180…181 °C
Dichte: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 450 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 180 - 181 °C (sublimed)
Molar Mass 133.34 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Density 2.44 g/cm3 (20 °C)
pH 2.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR