4-Aminopyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Pyridylamin, Pyridin-4-amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01111.0025
8.01111.0025EA 85.7 EUR
8.01111.0025
4-Aminopyridin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006439
CAS-Nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 157 - 160 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Boiling Point 274 °C (1013 hPa)
Flash Point 156 °C
Density 1.26 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 640 °C