4-Amino-4H-1,2,4-triazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Amino-1,2,4-triazol, 1,2,4-Triazol-4-ylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.01309.0025
8.01309.0025EA 64.8 EUR
8.01309.0025
4-Amino-4H-1,2,4-triazol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-4H-1,2,4-triazol
Formel: C₂H₄N₄
Molecular Weight: 84,08 g/mol
MDL: MFCD00003099
CAS-Nummer: 584-13-4
EINECS: 209-533-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 83 - 86 °C
Molar Mass 84.08 g/mol
pH  - 7 (H2O, 20 °C)
Synonyms 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Hill Formula C2H4N4

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR