Ethylbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01372.0100
8.01372.1000
8.01372.0100EA
27.8
EUR
8.01372.0100
8.01372.1000
Ethylbenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylbenzol
Formel:
C₈H₁₀ Molecular Weight: 106.17 g/mol Siedepunkt: 136.2 Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 15 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011647 CAS-Nummer: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 UN: 1175 ADR: 3 II Merck Index: 13,03801 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.2 g/l (20 °C) |
Melting Point | -95 °C |
Molar Mass | 106.16 g/mol |
Boiling Point | 136 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 15 °C |
Explosion Limit | 1.0 - 7.8 %(V) |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 430 °C |