Butylglycidether
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01553.0250
8.01553.0250EA 35 EUR
8.01553.0250
Butylglycidether
Butylglycidether
Formel: C₇H₁₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005145
CAS-Nummer: 2426-08-6
EINECS: 219-376-4
UN: 3271
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 20 g/l (20 °C)
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 163 - 165 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 215 °C