1-Butanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
n-Butylmercaptan, 1-Mercaptobutan, NBM, n-Butanthiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01587.0100
8.01587.0500
8.01587.9048
8.01587.0100EA
49.5
EUR
8.01587.0100
8.01587.0500
8.01587.9048
1-Butanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Butanthiol
Formel:
C₄H₁₀S Molecular Weight: 90.19 g/mol Siedepunkt: 98 Schmelzpunkt: –116 °C Dichte: 0.841 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004905 CAS-Nummer: 109-79-5 EINECS: 203-705-3 UN: 2347 ADR: 3 II Merck Index: 12,01611 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.597 g/l (20 °C) |
Melting Point | -116 °C |
Molar Mass | 90.18 g/mol |
Boiling Point | 97 - 99 °C |
Vapor Pressure | 61 hPa (25 °C) |
Flash Point | 12 °C |
Refractive Index | 1.4425 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.4 - 11.3 %(V) |
Density | 0.84 g/cm3 (20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...