1-Butanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: n-Butylmercaptan, 1-Mercaptobutan, NBM, n-Butanthiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
8.01587.0100EA 49.5 EUR
8.01587.0100 8.01587.0500 8.01587.9048
1-Butanthiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Butanthiol
Formel: C₄H₁₀S
Molecular Weight: 90.19 g/mol
Siedepunkt: 98
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0.841 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004905
CAS-Nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01611

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.597 g/l (20 °C)
Melting Point -116 °C
Molar Mass 90.18 g/mol
Boiling Point 97 - 99 °C
Vapor Pressure 61 hPa (25 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.4425 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.3 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR