4-Bromanilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.01600.0100
8.01600.0100EA 90.3 EUR
8.01600.0100
4-Bromanilin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Dichte: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007822
CAS-Nummer: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01388

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 60 - 64 °C
Molar Mass 172.02 g/mol
Bulk Density 810 kg/m3
Boiling Point 230 - 250 °C (1013 hPa)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR