1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01610.0250
8.01610.0250EA 42.2 EUR
8.01610.0250
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₆O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001512
CAS-Nummer: 105-08-8
EINECS: 203-268-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 34.6 °C
Molar Mass 144.22 g/mol
Boiling Point 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.24 hPa (20 °C)
Flash Point 160 °C DIN 51758
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 4.2 (250 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C DIN 51794
Synonyms 1,4-Cyclohexylenedimethanol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol
Hill Formula C8H16O2