Bortrifluorid-Methanol-Komplex 20% in Methanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.01663.0100 8.01663.0500 8.01663.0010
8.01663.0100EA 35.7 EUR
8.01663.0100 8.01663.0500 8.01663.0010
Bortrifluorid-Methanol-Komplex 20% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Bortrifluorid-Methanol-Komplex
Formel: CH₄BF₃O
Molecular Weight: 99.85 g/mol
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071635
CAS-Nummer: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Explosion Limit 5.5 %(V) Methanol
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR