1-Bromdecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Decylbromid, Decylbromid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.01676.0250
8.01676.0250EA 46.2 EUR
8.01676.0250
1-Bromdecan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Bromdecan
Formel: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
Molecular Weight: 221.18 g/mol
Siedepunkt: 238
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 94
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000221
CAS-Nummer: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
UN: 3082
ADR: 9 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 221.17 g/mol
Boiling Point 238 °C (1013 mbar)
Flash Point 94 °C
Refractive Index 1.456 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR