Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.01678.0250 8.01678.1000
8.01678.0250EA 31.8 EUR
8.01678.0250 8.01678.1000
Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-chlorethyl)ether
Formel: C₄H₈Cl₂O
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000975
CAS-Nummer: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN: 1916
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,03091

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.01 g/l (20 °C)
Melting Point -51.9 °C
Molar Mass 143.01 g/mol
Boiling Point 177 - 178 °C
Vapor Pressure 1.07 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.457 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR