2-(Biphenyl-4-yl)-2-propanol
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(4-Biphenylyl)-2-propanol, α,α-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-methanol
8.01965.0010
8.01965.0010EA 0 EUR
8.01965.0010
2-(Biphenyl-4-yl)-2-propanol
2-(Biphenyl-4-yl)-2-propanol
Formel: C₁₅H₁₆O
Molecular Weight: 212.29 g/mol
MDL: MFCD00014390
CAS-Nummer: 34352-74-4
EINECS: 251-955-7