Calciumhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Calciumdihydrid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02100.0100 8.02100.0500
8.02100.0100EA 142 EUR
8.02100.0100 8.02100.0500
Calciumhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Calciumhydrid
Formel: H₂Ca
Schmelzpunkt: 816 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010897
CAS-Nummer: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,01674

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR