Biphenyl-2,2'-dicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: [1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid, Diphenic acid, 2,2'-Biphenyldicarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02256.0050
8.02256.0050EA 114 EUR
8.02256.0050
Biphenyl-2,2'-dicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Biphenyl-2,2'-dicarbonsäure
Formel: C₁₄H₁₀O₄
Molecular Weight: 242,23 g/mol
MDL: MFCD00002464
CAS-Nummer: 482-05-3
EINECS: 207-576-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 225 - 228 °C
Molar Mass 242.23 g/mol
Bulk Density 470 kg/m3
pH 4 - 5 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C
Synonyms Diphenic acid, Diphenyl-2,2-dicarboxylic acid
Hill Formula C14H10O4
Chemical Formula 2-(HOOC)C6H4C6H4-2-(COOH)