4-Chlor-m-kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Chlor-4-hydroxy-2-methylbenzol, 4-Chlor-3-methylphenol, p-Chlor-m-cresol, 2-Chlor-5-hydroxytoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02295.0005 8.02295.0250 8.02295.1000 8.02295.9050
8.02295.0005EA 26.8 EUR
8.02295.0005 8.02295.0250 8.02295.1000 8.02295.9050
4-Chlor-m-kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-m-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142.58 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 118
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002323
CAS-Nummer: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3437
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02152

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 3.9 g/l (20 °C)
Melting Point 63 - 65 °C
Molar Mass 142.58 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 235 - 239 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 590 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR