(-)-Chinin ≥99,0% für die Racematspaltung, zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02304.0025
8.02304.0025EA 76.2 EUR
8.02304.0025
(-)-Chinin ≥99,0% für die Racematspaltung, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(-)-Chinin
Formel: C₂₀H₂₄N₂O₂
Molecular Weight: 324.42 g/mol
Schmelzpunkt: 176
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00198096
CAS-Nummer: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Merck Index: 12,08245

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (HClO₄) ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value) ≥ 174 °C
Melting range (upper value) ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in H₂SO₄ 0.1 mol/l) -285,0 - -275,0 °
Identity (IR) conforms


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR