Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02489.0005 8.02489.0250 8.02489.5000
8.02489.0005EA 25.5 EUR
8.02489.0005 8.02489.0250 8.02489.5000
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Citral (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₆O
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –10 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006997
CAS-Nummer: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.42 g/l (25 °C)
Molar Mass 152.23 g/mol
Boiling Point 227 - 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (50 °C)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4872 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.3 - 9.9 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR