Cobalt(III)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tris(2,4-pentandionato-O,O')cobalt(III), Tri(2,4-pentandionato-O,O')cobalt(III), Cobalt(III)-2,4-pentandionat, Cobalt(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O')

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02528.0050
8.02528.0050EA 102 EUR
8.02528.0050
Cobalt(III)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cobalt(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁CoO₆
Molecular Weight: 356,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013488
CAS-Nummer: 21679-46-9
EINECS: 244-527-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 3 g/l (30 °C)
Melting Point 196 - 202 °C
Molar Mass 356.26 g/mol
Bulk Density 830 kg/m3

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR