Cobalt(II)chlorid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
8.02540.0025EA 47.8 EUR
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
Cobalt(II)chlorid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)chlorid
Formel: Cl₂Co
Siedepunkt: 1049 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 735 °C
Dichte: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010938
CAS-Nummer: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02498

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 735 °C
Molar Mass 129.83 g/mol
Boiling Point 1049 °C (1013 hPa)
Density 3.36 g/cm3 (25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR