5-Chlor-o-toluidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02641.0250
8.02641.0250EA 167 EUR
8.02641.0250
5-Chlor-o-toluidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141.6 g/mol
Siedepunkt: 237
Schmelzpunkt: 22
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 160
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007779
CAS-Nummer: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
UN: 3429
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 22 °C
Molar Mass 141.59 g/mol
Boiling Point 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.45 hPa (50 °C)
Flash Point 160 °C
Refractive Index 1.584 (20 °C, 589 nm)
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C