Cyclopentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02670.0250 8.02670.1000 8.02670.2500
8.02670.0250EA 70.1 EUR
8.02670.0250 8.02670.1000 8.02670.2500
Cyclopentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cyclopentanone
Formel: C₅H₈O
Molecular Weight: 84.12 g/mol
Siedepunkt: 130
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001409
CAS-Nummer: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02771

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -58 °C
Molar Mass 84.11 g/mol
Boiling Point 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11.5 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Explosion Limit 1.6 - 10.8 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 445 °C
Hill Formula C5H8O


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR