Cyclododecanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02675.0250
8.02675.0250EA 542 EUR
8.02675.0250
Cyclododecanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cyclododecanol
Formel: C₁₂H₂₄O
Molecular Weight: 184,32 g/mol
Siedepunkt: 272,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003717
CAS-Nummer: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.04 g/l (20 °C)
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 184.32 g/mol
Boiling Point 272 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 138 °C
Ignition Point 380 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR