Kupfer(II)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Kupfer(II)-2,4-pentandionat, Di(2,4-pentandionato-O,O')kupfer(II), Kupfer(II)-bis(2,4-pentandionato-O,O'), Bis(2,4-pentandionato-O,O')kupfer(II)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02712.0100
8.02712.0100EA 70.1 EUR
8.02712.0100
Kupfer(II)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄CuO₄
Molecular Weight: 261,76 g/mol
Schmelzpunkt: 279…283 °C
MDL: MFCD00000016
CAS-Nummer: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.2 g/l (20 °C)
Melting Point 245 °C (decomposition)
Molar Mass 261.76 g/mol
Bulk Density 200 - 400 kg/m3
Boiling Point 160 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (163 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR