ε-Hexalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Hexansäure-ε-lacton, Hexan-6-olid, Capronsäure-ε-lacton, 6-Hydroxyhexansäurelacton, ε-Caprolacton
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02801.0250
8.02801.0250EA 46.1 EUR
8.02801.0250
ε-Hexalacton, Sigma-Aldrich®
ε-Hexalacton
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.14 g/mol
Siedepunkt: 225
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1.0705 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003267
CAS-Nummer: 502-44-3
EINECS: 207-938-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -1.5 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 235 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Refractive Index 1.463 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 9 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 204 °C