Cystaminiumdichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Cystaminium dichloride, 2,2′-Diaminodiethyl disulphide dihydrochloride, 2,2'-Disulphanediyldiethanamine dihydrochloride, Bis(2-aminoethyl) disulphide dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride, Cystamine (dihydrochloride), {2-[(2-Aminoethyl)disulphanyl]ethyl}amine dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02834.0025
8.02834.0100
8.02834.0025EA
59.7
EUR
8.02834.0025
8.02834.0100
Cystaminiumdichlorid, Sigma-Aldrich®
Cystaminiumdichlorid
Formel:
C₄H₁₂N₂S₂·2HCl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012905 CAS-Nummer: 56-17-7 EINECS: 200-260-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 218 - 221 °C |
Molar Mass | 225.19 g/mol |
Synonyms | Cystamine dihydrochloride |
Hill Formula | C4H14Cl2N2S2 |
Chemical Formula | [H2NCH2CH2SSCH2CH2NH2] * 2 HCl |