1,6-Dibromhexan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexamethylendibromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02921.0250
8.02921.0250EA
91.5
EUR
8.02921.0250
1,6-Dibromhexan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,6-Dibromhexan
Formel:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br Molecular Weight: 243,97 g/mol Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000272 CAS-Nummer: 629-03-8 EINECS: 211-067-2 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -85 °C |
Molar Mass | 243.96 g/mol |
Boiling Point | 243 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Refractive Index | 1.5066 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.61 g/cm3 (20 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...