Bis(2-ethoxyethyl)ether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diethylenglycoldiethylether, 2-Ethoxyethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02932.1000
8.02932.1000EA 124 EUR
8.02932.1000
Bis(2-ethoxyethyl)ether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethoxyethyl)ether
Formel: C₈H₁₈O₃
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009254
CAS-Nummer: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Index: 13,03145
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Molar Mass 162.22 g/mol
Boiling Point 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C
Refractive Index 1.4115 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 174 °C