Dicyclohexylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: DCHA

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02948.0100 8.02948.1000 8.02948.9025 8.02948.0050
8.02948.0100EA 32.4 EUR
8.02948.0100 8.02948.1000 8.02948.9025 8.02948.0050
Dicyclohexylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexylamin
Formel: C₁₂H₂₃N
Molecular Weight: 181.32 g/mol
Siedepunkt: 255,8
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011658
CAS-Nummer: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03122

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1 g/l (20°C)
Melting Point -0.1 °C
Boiling Point 256 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (25 °C)
Flash Point 105 °C
Refractive Index 1.4842 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 4.6 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 240°C
Synonyms DCHA
Hill Formula C12H23N
Chemical Formula (C6H11)2NH


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR