2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Bernsteindialdehyddimethylacetal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.02961.0050 8.02961.0250 8.02961.9050 8.02961.0025
8.02961.0050EA 33.9 EUR
8.02961.0050 8.02961.0250 8.02961.9050 8.02961.0025
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 145
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.021 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 35
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005359
CAS-Nummer: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 132.15 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1.013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 35 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.0 - 12.3 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 205 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR