1,4-Dinitrobenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03120.0010
8.03120.0010EA 83.5 EUR
8.03120.0010
1,4-Dinitrobenzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,4-Dinitrobenzol
Formel: C₆H₄N₂O₄
Molecular Weight: 168.11 g/mol
Siedepunkt: 299
Schmelzpunkt: 172
Dichte: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007314
CAS-Nummer: 100-25-4
EINECS: 202-833-7
UN: 3443
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03301

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.069 g/l (25 °C)
Melting Point 174 °C
Molar Mass 168.1 g/mol
Boiling Point 299 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 150 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR